Learn More
Sartorius Balance analytique Cubis™ II, interface utilisateur MCE
La balance analytique Cubis™ II est dotée d’un matériel, d’un logiciel et d’une connectivité entièrement personnalisables
Marque: Sartorius MCE324P-2S00-I
11775.86 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24119" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Système de pesage monolithique
- Capteurs climatiques intégrés
- Supports pour échantillon individuels
- Fonctionnement sans erreur
- Flux de travail QApp individuels
- Mise à niveau automatique motorisée
- Intégrité complète des données de bout en bout
- Conformité avec la norme 21 CFR Part 11
- Audit Trail intégré
- Gestion des utilisateurs à la pointe de la technologie
- Excellent service d’assistance
- Centre d’état intégré
- Fonctions de service intégrées
- Maintenance préventive conformément aux normes agréées
- Fonctionnement à écran tactile TFT avec une interface utilisateur lisible et facile à utiliser
- Ensemble de base d’applications de pesage essentielles installées en usine
- Fonctionnement activé grâce à une touche tactile, sans contact à l’aide d’un capteur IR
(pare-vent M) ou grâce à la reconnaissance des gestes par le capteur (en option)
Prestations de service
Garantie 10 ans
Spécification
2 ports USB A, 1 port USB B, 1 port USB C, 1 connexion RS 232 à 9 broches, 1 port ethernet | |
80, 160, 320 g | |
0,1, 0,2, 0,5 mg | |
Aluminium moulé sous pression, plastique PBT, verre flottant Optiwhite et acier inox, garniture en aluminium | |
± 0,04 mg | |
Balance | |
Analytique | |
240 mm | |
8,2, 10,0 kg | |
100/240 V ± 10 % | |
Class I |
Chambre de pesée I - Motorisée avec ionisateur | |
Écran couleur TFT tactile | |
Balance, Accessoires, Alimentation électrique, Manuel, Rapport d'essai en usine | |
MCE324P2S00I | |
1 s | |
10 ans | |
425 mm | |
373 mm | |
120/240 V | |
50/60 Hz (± 5 %) |