Learn More
BINDER™ Coated Heat Exchanger
Heat exchanger that is coated in plastic to prevent damage.
Marque: BINDER™ 8012-2464
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Heat exchanger that is coated in plastic to prevent damage to the heat exchanger caused by corrosive sample material.
Spécification
KB PRO 720, KB PRO 1060 | |
Aluminium | |
Heat Exchanger |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
BINDER™ Coated Heat Exchanger > For use with KB PRO 720, KB PRO 1060
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu