Learn More
Thermo Scientific Chemicals Encre conductrice
Marque:  Thermo Scientific Chemicals 044958.22
Code produit. 15492077
  • 1030.13€ / 100g
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
This is a conducting screen printable thick film ink for membrane switch production.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Encre conductrice
100 g
Argent
Production d’interrupteurs à membrane
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotU15J065 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/09/2023 Catalog Number044958.06,044958.14,044958.22
Numéro de lotR05I037 Type de certificatCertificat d’analyse Date21/05/2022 Catalog Number044972.03,044958.06,044972.06,044958.14,044958.22
Numéro de lotP08I014 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog Number044972.03,044958.06,044972.06,044958.14,044958.22
Numéro de lotM24E001 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog Number044972.03,044958.06,044972.06,044958.14,044958.22
Numéro de lotY22F060 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog Number044972.03,044958.06,044972.06,044958.14,044958.22
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals Encre conductrice > 100 g