missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tocris Bioscience™ CS 640
Potent CaM kinase I inhibitor
250.00€ - 924.00€
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2-[(3S)-3-Amino-1-piperidinyl]-4-[[2,6-bis(1-methylethyl)-4-pyridinyl]amino]-5-pyrimidinecarboxamide |
---|---|
CAS | 2388506-83-8 |
Cible | CaM Kinase I |
Formule moléculaire | C21H31N7O |
Pureté | 0.98 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
18025142
|
Tocris Bioscience™
7982/50 |
50 mg |
924.00€
50mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
18094582
|
Tocris Bioscience™
7982/10 |
10 mg |
250.00€
10mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
CS 640 is a potent calmodulin-dependent kinase I (CaMKI) inhibitor (IC50 values are 1 nM, 1 nM, 3 nM and 8 nM at CAMK1A, CAMK1G, CAMK1B and CAMK1D respectively). Improves insulin sensitivity and glucose control in a mouse model of diet-induced obesity. Orally bioavailable in rodents.Spécification
2-[(3S)-3-Amino-1-piperidinyl]-4-[[2,6-bis(1-methylethyl)-4-pyridinyl]amino]-5-pyrimidinecarboxamide | |
CaM Kinase I | |
0.98 |
2388506-83-8 | |
C21H31N7O |
Sécurité et traitement
Recommended Storage : Stockage à -20°C