Learn More
Tocris Bioscience™ CS 640
Potent CaM kinase I inhibitor
Marque:  Tocris Bioscience™ 7982/50
756.96 EUR valable jusqu'au 2024-12-16
Utilisez le code promo "21630" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 18025142
  • 924.00€ / 50mg
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
CS 640 is a potent calmodulin-dependent kinase I (CaMKI) inhibitor (IC50 values are 1 nM, 1 nM, 3 nM and 8 nM at CAMK1A, CAMK1G, CAMK1B and CAMK1D respectively). Improves insulin sensitivity and glucose control in a mouse model of diet-induced obesity. Orally bioavailable in rodents.
Spécification
Spécification
2-[(3S)-3-Amino-1-piperidinyl]-4-[[2,6-bis(1-methylethyl)-4-pyridinyl]amino]-5-pyrimidinecarboxamide
50 mg
C21H31N7O
2388506-83-8
CaM Kinase I
0.98