Learn More
Tocris Bioscience™ CS 640
Potent CaM kinase I inhibitor
Marque: Tocris Bioscience™ 7982/10
204.51 EUR valable jusqu'au 2024-12-16
Utilisez le code promo "21630" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
CS 640 is a potent calmodulin-dependent kinase I (CaMKI) inhibitor (IC50 values are 1 nM, 1 nM, 3 nM and 8 nM at CAMK1A, CAMK1G, CAMK1B and CAMK1D respectively). Improves insulin sensitivity and glucose control in a mouse model of diet-induced obesity. Orally bioavailable in rodents.Spécification
2-[(3S)-3-Amino-1-piperidinyl]-4-[[2,6-bis(1-methylethyl)-4-pyridinyl]amino]-5-pyrimidinecarboxamide | |
10 mg | |
C21H31N7O |
2388506-83-8 | |
CaM Kinase I | |
0.98 |