Learn More
Thermo Scientific™ Étiquettes cryogéniques
Identifiez facilement et de façon permanente les échantillons et les boîtes de stockage avec les étiquettes pour matériel cryogénique Thermo Scientific™.
Marque: Thermo Scientific™ 5040-0002
51.74 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Description
Identifiez facilement et de façon permanente les échantillons et les boîtes de stockage avec les étiquettes pour matériel cryogénique Thermo Scientific™.
- Étiquettes en tissu de 25 x 50 mm de large
- Compatible marqueurs ou stylo à bille
- Spécialement conçu pour une utilisation à des températures très basses
- Adhère au plastique et au carton sans rétrécir ni décoller
Période de garantie limitée : Conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti à partir de la date à laquelle nous expédions le produit et pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours.
Spécification
Non autoclavable | |
Blanc | |
Non stérile | |
25 x 50 mm |
Basse température | |
Tissu en nylon | |
Oui | |
0/1 V |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
7437914010 | Certificat de conformité | 17/03/2025 | 5040-0002 |
7349721010 | Certificat de conformité | 15/03/2025 | 5040-0002 |
7328379010 | Certificat de conformité | 15/03/2025 | 5040-0002 |
7452394010 | Certificat de conformité | 15/03/2025 | 5040-0002 |
7335226010 | Certificat de conformité | 14/03/2025 | 5040-0002 |