Learn More
Epredia™ Cryocassettes pour cryostats Cryotome
Utilisez les cryocassettes Epredia™ Cryotome™ avec les cryostats Cryotomes™ FSE / FE et SME.
Marque: Epredia™ 77210154
This item is not returnable.
View return policy
Description
Utilisez les cryocassettes pour cryostats Thermo Scientific™ Cryotome™ avec les cryostats Cryotome™ FSE / FE et SME.
Remarque concernant le produit :- Le cryostat Cryotome FSE dispose d’un système de porte-échantillon déjà monté dans la chambre cryostatique (pince pour cryocassette, tête orientable horizontalement et verticalement et élément Peltier). Ils ne peuvent être remplacés que par le service technique du fabricant.
Specifications
Pack de diverses tailles (une de chaque) | |
FSE/FE/SME |
Product Suggestions
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Epredia™ Cryocassettes pour cryostats Cryotome > Pack de diverses tailles (une de chaque de 77210150 à 77210153)
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction