Learn More
Epredia™ Plaques antiroulis pour cryostats Epredia
Marque: Epredia™ 449990
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Spécification
Plaque stabilisatrice | |
Cryostats Epredia | |
Plastique | |
39,5 mm |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Epredia™ Plaques antiroulis pour cryostats Epredia > Verre ; 39,5mm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu