Learn More
Cole-Parmer™ Récipient de stockage, 2 Quart
Be confident that your lid is tight with Bain Marie Storage Containers.
Marque: Cole-Parmer™ 63530-00
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Can be frozen or chemically sterilized.
- Easy carrying grip handles.
- NSF certified.
- FDA-compliant.
- 12 Pk.
- Containers are made of FDA-compliant HDPE and can be frozen, boiled, or chemically sterilized.
- Snap-tight, positive-lock lids are sold separately.
Spécification
2 qt. | |
2 L | |
Storage Container Lid | |
4.5 in. | |
7 in. |
Natural | |
Certifié NSF | |
HDPE | |
11.4 cm | |
17.8 cm |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Cole-Parmer™ Récipient de stockage, 2 Quart > Matériau : PEHD
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu