Learn More
Corning™ Flacons cryogéniques à filetage interne
BIOPHARMA
Fabriqués en PP pour offrir une stabilité dans des conditions de températures extrêmes. Les flacons cryogéniques à filetage interne Corning™ sont des récipients sûrs et sécurisés pour le stockage à très basse température de cultures cellulaires et d’échantillons biologiques précieux.
Marque:  Corning™ 430488
301.12 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24155" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10418571
  • 357.00€ / 500 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Alert:
Les flacons cryogéniques sont conçus pour un positionnement dans l’azote liquide en phase vapeur uniquement et ne doivent pas être conservés dans l’azote en phase liquide. L’immersion des tubes dans l’azote en phase liquide pourrait entraîner la pénétration de gaz liquéfié dans les tubes. Le cas échéant, le liquide serait rapidement vaporisé lors du retrait des tubes. Une violente explosion pourrait s’en suivre ou les tubes pourraient soudainement fuir (au niveau du bouchon, notamment).
Pour éviter l’explosion des tubes cryogéniques, ne remplissez pas excessivement les unités de stockage d’azote liquide. Examinez toujours les tubes avant utilisation afin de vous assurer de l’absence de défauts visibles autour du bouchon. Utilisez toujours des écrans faciaux intégraux, de lourds gants de protection et des vêtements de protection de laboratoire pour retirer les tubes du rack de stockage cryogénique. Laissez toujours les tubes se réchauffer lentement dans un Poste de Sécurité Microbiologique. Ne réutilisez jamais les tubes cryogéniques.
Includes: Rack en PS extrudé à 50 positions avec boîte, pour un transport facile
Description
Description
Ces flacons sont des récipients sûrs et sécurisés pour le stockage à très basse température de cultures cellulaires et d’échantillons biologiques précieux. Fabriqués en PP pour offrir une stabilité dans des conditions de températures extrêmes.
  • Fabriqués en PP pour résister à des températures allant jusqu’à -196°C
  • Graduations noires avec grande pastille de marquage
  • Les flacons sont équipés d’une rondelle en silicone pour un joint sécurisé.
  • Les flacons autonomes de 2 ml sont disponibles en cinq couleurs de bouchons.
  • Les flacons peuvent présenter un code couleur avec des inserts.
  • Les flacons autostables ont une base spéciale qui leur permet d’être verrouillés dans un rack et un plateau cryogénique (réf. n°431131) pour une manipulation à une seule main.
  • Rack en mousse gratuit avec chaque boîtier
  • Sans DNAse / RNAse
  • Stérile
  • Apyrogènes
Avertissement ! Ne pas utiliser de flacons cryogéniques pour le stockage dans la phase liquide de l’azote liquide. Stockez uniquement les flacons en phase vapeur au-dessus du gaz liquéfié. Utilisez toujours un équipement de sécurité approprié lors du retrait des flacons du stockage cryogénique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Orange
PP
2 ml
Rondelle de silicone
50
-196°C
Corning™
Oui
Polypropylène
Apyrogènes, sans RNase / DNase
Oui
Naturel
Stérile
Oui
500
Rond
Interne
2 ml
Oui
49 mm
Flacon cryogénique
Rack cryogénique
FDS
Documents Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot29724017 Type de certificatCertificat de qualité Date02/04/2025 Catalog Number430488
Numéro de lot24924044 Type de certificatCertificat de qualité Date29/03/2025 Catalog Number430488
Numéro de lot24824053 Type de certificatCertificat de qualité Date29/03/2025 Catalog Number430488
Numéro de lot28824028 Type de certificatCertificat de qualité Date18/03/2025 Catalog Number430488
Numéro de lot24024009 Type de certificatCertificat de qualité Date18/03/2025 Catalog Number430488
Promotions
Promotions
  • Plusieurs fabricants
    Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.
    Code promotionnel: 24155
    Expire2025-04-30
    Hot Deal
    *La remise sera appliquée aux commandes éligibles reçues par Fisher Scientific entre le 01/03/2025 et le 30/04/2025. Le code promotionnel doit être renseigné lors de la commande. La remise s'applique sur le prix affiché en vigueur au moment où la commande est reçue. La promotion ne peut être cumulée avec d'autres remises ou promotions. L'offre est nulle et non avenue si interdite, assujettie à des exigences de licence ou restreinte par des lois ou réglementations fédérales, nationales, régionales ou locales, ou des politiques institutionnelles et gouvernementales. D'autres restrictions peuvent s'appliquer.
    Conditions générales de vente Voir détails promo
  • Plusieurs fabricants
    Economisez jusqu’à 94% sur L’essentiel de l’enseignement en laboratoire
    Code promotionnel25721
    Expire2025-05-01
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Corning™ Flacons cryogéniques à filetage interne > Orange ; 2 ml ; Oui ; 500/boîte