Learn More
BRAND™ Tube cryogénique avec bouchon à vis
Tube cryogénique avec bouchon à vis conçu pour le stockage de matériaux biologiques dans la phase gazeuse de l’azote liquide.
439.00€ - 667.00€
Spécification
Diamètre (métrique) 12,5 mm
Type de produit Tube cryogénique
Description γ-stérile
Autoclavable Autoclavable
Type de filetage Interne
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Capacité (métrique) Forme du fond Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Capacité (métrique) Forme du fond Prix Quantité et disponibilité  
10024220
Afficher les documents
BRAND™
114840
1,2 mL Plat, à base autostable
439.00€
1000 pièces
10084090
Afficher les documents
BRAND™
114844
4 mL Plat, à base autostable
667.00€
1000 pièces
10115880
Afficher les documents
BRAND™
114843
4 mL Rond
585.00€
1000 pièces
Description
Description
  • Conçu pour le stockage de matières biologiques telles que les microorganismes, les cellules humaines et animales, etc. en phase gazeuse de l’azote liquide
  • Autoclavable à 121°C (2 bar), conformément à la norme DIN EN 285
  • Gradué
  • Grande zone dépolie pour le marquage et inserts pour bouchon colorés facilitant l’identification des échantillons
  • Stabilité de la température à -196°C
  • Marquage CE conformément à la directive 98/79 CE relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro
  • Exempts d’ADN, de DNase, de RNase et d’endotoxines
Spécification
Spécification
12,5 mm
γ-stérile
Interne
Polypropylène
Tube cryogénique
Autoclavable
Stérile
Bouchon à vis
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
BRAND™ Tube cryogénique avec bouchon à vis