Learn More
BRAND™ Tube cryogénique avec bouchon à vis
Tube cryogénique avec bouchon à vis conçu pour le stockage de matériaux biologiques dans la phase gazeuse de l’azote liquide.
Marque: BRAND™ 114840
335.10 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Conçu pour le stockage de matières biologiques telles que les microorganismes, les cellules humaines et animales, etc. en phase gazeuse de l’azote liquide
- Autoclavable à 121°C (2 bar), conformément à la norme DIN EN 285
- Gradué
- Grande zone dépolie pour le marquage et inserts pour bouchon colorés facilitant l’identification des échantillons
- Stabilité de la température à -196°C
- Marquage CE conformément à la directive 98/79 CE relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro
- Exempts d’ADN, de DNase, de RNase et d’endotoxines
Spécification
12,5 mm | |
γ-stérile | |
1,2 mL | |
Interne | |
Stérile | |
20,6 cm |
Tube cryogénique | |
Autoclavable | |
Plat, à base autostable | |
36,3 cm | |
Polypropylène | |
Bouchon à vis |