Learn More
BRAND™ Tube cryogénique avec bouchon à vis
Code produit. 10115880 Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
1,2 mL
4 mL
Forme du fond:
Plat, à base autostable
Rond
Conditionnement:
1000 pièces
Code produit. 10115880
Marque: BRAND™ 114843
Tube cryogénique avec bouchon à vis conçu pour le stockage de matériaux biologiques dans la phase gazeuse de l’azote liquide.
  • Conçu pour le stockage de matières biologiques telles que les microorganismes, les cellules humaines et animales, etc. en phase gazeuse de l’azote liquide
  • Autoclavable à 121°C (2 bar), conformément à la norme DIN EN 285
  • Gradué
  • Grande zone dépolie pour le marquage et inserts pour bouchon colorés facilitant l’identification des échantillons
  • Stabilité de la température à -196°C
  • Marquage CE conformément à la directive 98/79 CE relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro
  • Exempts d’ADN, de DNase, de RNase et d’endotoxines
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) 12,5 mm
Type de produit Tube cryogénique
Description γ-stérile
Autoclavable Autoclavable
Capacité (métrique) 4 mL
Forme du fond Rond
Type de filetage Interne
Longueur (métrique) 41 cm
Stérilité Stérile
Matériau du bouchon Polypropylène
Hauteur (métrique) 23,8 cm
Type de bouchon Bouchon à vis