Learn More
Fisherbrand™ Cryogenic Dots in Laser Sheets
Intended uses of cryostorage with liquid nitrogen, refrigeration and ultra-low temperature freezer applications. Come in an easy to use dispenser box with 20 sheets per pack.
Marque: Fisherbrand™
Informations supplémentaires : Poids : 0.31750kg
Description
Les étiquettes peuvent être imprimées et ne déteignent pas. Elles sont parfaites pour distinguer les différents échantillons.Spécification
Jaune | |
Non stérile | |
0,37 in |
Feuille laser à étiquette à points | |
Tubes de 0,5 à 1,5 ml | |
9,55 mm |