Learn More
Fisherbrand™ Cryogenic Dots in Laser Sheets
Intended uses of cryostorage with liquid nitrogen, refrigeration and ultra-low temperature freezer applications. Come in an easy to use dispenser box with 20 sheets per pack.
Marque: Fisherbrand™ 11010207
59.24 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21676" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les étiquettes peuvent être imprimées et ne déteignent pas. Elles sont parfaites pour distinguer les différents échantillons.Spécification
Assorties | |
Non stérile | |
0,37 in |
Feuille laser à étiquette à points | |
Tubes de 0,5 à 1,5 ml | |
9,55 mm |