Learn More
Thermo Scientific™ Jeu de marqueurs cryogéniques
Marquez les cryotubes à -200°C (-328°F) à l’aide du kit de marqueurs cryogéniques Thermo Scientific™. L’encre est à séchage rapide, antimaculante et permanente.
62.81€ - 159.80€
Spécification
Type Cryo Marker Pen Set
Gamme de températures -200°C (-328°F)
À utiliser avec (équipement) Cryotubes et boîtes
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Couleur Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Couleur Prix Quantité et disponibilité  
15289134
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
4000221
Multi-color
62.81€
4 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15611105
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Thermo Scientific™
4000222
Black
159.80€
4 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Add to basket
Description
Description
Marquez les cryotubes à -200°C (-328°F) à l’aide du kit de marqueurs cryogéniques Thermo Scientific™. L’encre est à séchage rapide, antimaculante et permanente.
  • Kit multicolore comprenant quatre marqueurs à pointe fine à encre noire, bleue, verte et rouge
  • Garantie spécifique à chaque pays. Veuillez nous contacter pour en savoir plus.
Specifications
Specifications
Cryo Marker Pen Set
-200°C (-328°F)
Cryotubes et boîtes
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Thermo Scientific™ Jeu de marqueurs cryogéniques