Learn More
Abeba™ Chaussures Crawler ALU 34555
Chaussure possédant une capacité de dissipation des décharges électriques et traitées Sanitized™.Comprend une semelle en TPU possédant une capacité antidérapante très élevée.
95.25€ - 116.00€
Spécification
Certifications/Conformité | CE EN ISO 20345:2011 SB A, E, FO SRC |
---|---|
Couleur | Blanc |
Matériau | Microfibre |
Caractéristiques de la semelle | Antidérapant |
Matériau de la semelle | Polyuréthane |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15573744
|
Abeba™
34555/36 |
36 | N/A | |||||||
15523754
|
Abeba™
34555/37 |
37 | N/A | |||||||
15543754
|
Abeba™
34555/38 |
38 | N/A | |||||||
15563754
|
Abeba™
34555/39 |
39 | N/A | |||||||
15573754
|
Abeba™
34555/40 |
40 | N/A | |||||||
15533764
|
Abeba™
34555/41 |
41 | N/A | |||||||
15553764
|
Abeba™
34555/42 |
42 | N/A | |||||||
15563764
|
Abeba™
34555/43 |
43 |
116.00€
1 paire |
Expédition estimée: 17-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15553824
|
Abeba™
34555/44 |
44 |
116.00€
1 paire |
Expédition estimée: 17-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15563824
|
Abeba™
34555/45 |
45 | N/A | |||||||
15573824
|
Abeba™
34555/46 |
46 |
116.00€
1 paire |
Expédition estimée: 17-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15553844
|
Abeba™
34555/47 |
47 |
116.00€
1 paire |
Expédition estimée: 17-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15573844
|
Abeba™
34555/48 |
48 |
116.00€
1 paire |
Expédition estimée: 17-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- CE EN ISO 20345:2011 SB A, E, FO SRC
- Microfibre
- Blanc
- Coque en aluminium
- Semelle intermédiaire en mousse de PU
- Semelle extérieure antidérapante en TPU
- Semelle intérieure Wave remplaçable (article n° 3579)
- Traitement Sanitized
- Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
- Bride de talon non pliable, réglable
- Doublure respirante aux ions argent
- Cou-de-pied réglable, pourvu d’une bande élastique
- Bande Velcro
- Revêtement résistant aux rayures dans la zone des orteils
Spécification
CE EN ISO 20345:2011 SB A, E, FO SRC | |
Microfibre | |
Polyuréthane | |
Aluminium |
Blanc | |
Antidérapant | |
34555 |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Abeba™ Chaussures Crawler ALU 34555