Learn More
Abeba™ Chaussures Crawler ALU 34555
Chaussure possédant une capacité de dissipation des décharges électriques et traitées Sanitized™.Comprend une semelle en TPU possédant une capacité antidérapante très élevée.
Marque: Abeba™ 34555/47
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- CE EN ISO 20345:2011 SB A, E, FO SRC
- Microfibre
- Blanc
- Coque en aluminium
- Semelle intermédiaire en mousse de PU
- Semelle extérieure antidérapante en TPU
- Semelle intérieure Wave remplaçable (article n° 3579)
- Traitement Sanitized
- Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
- Bride de talon non pliable, réglable
- Doublure respirante aux ions argent
- Cou-de-pied réglable, pourvu d’une bande élastique
- Bande Velcro
- Revêtement résistant aux rayures dans la zone des orteils
Spécification
CE EN ISO 20345:2011 SB A, E, FO SRC | |
Microfibre | |
Antidérapant | |
34555 |
Blanc | |
47 | |
Polyuréthane | |
Aluminium |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Abeba™ Chaussures Crawler ALU 34555 > Taille : 47
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu