Learn More
Abeba™ Chaussures Crawler ALU 34555
Chaussure possédant une capacité de dissipation des décharges électriques et traitées Sanitized™.Comprend une semelle en TPU possédant une capacité antidérapante très élevée.
Marque:  Abeba™ 34555/44
Code produit. 15553824
  • 116.00€ / 1 paire
Expédition estimée: 17-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • CE EN ISO 20345:2011 SB A, E, FO SRC
  • Microfibre
  • Blanc
  • Coque en aluminium
  • Semelle intermédiaire en mousse de PU
  • Semelle extérieure antidérapante en TPU
  • Semelle intérieure Wave remplaçable (article n° 3579)
  • Traitement Sanitized
  • Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
  • Bride de talon non pliable, réglable
  • Doublure respirante aux ions argent
  • Cou-de-pied réglable, pourvu d’une bande élastique
  • Bande Velcro
  • Revêtement résistant aux rayures dans la zone des orteils
Spécification
Spécification
CE EN ISO 20345:2011 SB A, E, FO SRC
Microfibre
Antidérapant
34555
Blanc
44
Polyuréthane
Aluminium
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Abeba™ Chaussures Crawler ALU 34555 > Taille : 44