Learn More
DuPont™ Combinaison à capuchon Easysafe Tyvek 200
Assure une protection adéquate de type 5 et 6 et reste perméable à l’air et à la vapeur d’eau Les combinaisons à capuche DuPont™ Tyvek™ 200 Easysafe sont composées d’un nouveau matériau non tissé unique en polyéthylène optimisé plus souple et à structure plus ouverte que les Tyvek™ 500 et 600.
5.75€ - 5.95€
Spécification
Type de produit | Combinaison à capuche |
---|---|
Matériau | Polyéthylène |
Couleur | Blanc |
Type de cheville | Élastique |
Type de goulot | Capuche |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15310541
|
DuPont™
D14886039 |
S |
5.75€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15320541
|
DuPont™
D14886047 |
M |
5.75€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15330541
|
DuPont™
D14886050 |
L |
5.75€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15360541
|
DuPont™
D14886081 |
XXXL |
5.95€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15350541
|
DuPont™
D14886075 |
XXL |
5.75€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15340541
|
DuPont™
D14886064 |
XL |
5.75€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Robuste et léger
- Capuche, poignets, taille et chevilles avec élastique
- Traitement antistatique sur l’extérieur
- Coutures externes en jaune, pour l’identification et la différenciation visuelles
Especificaciones
Combinaison à capuche | |
Blanc | |
Capuche | |
Fermeture à glissière | |
Catégorie III, Type 5 et 6 |
Polyéthylène | |
Élastique | |
2 parties | |
Piqué | |
(EU) 2016/425, EN 1073-2, EN 1149-1 |