Learn More
DuPont™ Combinaison à capuchon Easysafe Tyvek 200
Tous les produits DuPont Produits
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
XXL
XXXL
Description
- Robuste et léger
- Capuche, poignets, taille et chevilles avec élastique
- Traitement antistatique sur l’extérieur
- Coutures externes en jaune, pour l’identification et la différenciation visuelles
Spécification
Spécification
Type de produit | Combinaison à capuche |
Dimensions | XL |
Matériau | Polyéthylène |
Couleur | Blanc |
Type de cheville | Élastique |
Type de goulot | Capuche |
Hood Type | 2 parties |
Type de bouchon | Fermeture à glissière |
Type de couture | Piqué |
Type de protection | Catégorie III, Type 5 et 6 |