Learn More
DuPont™ Combinaison à capuchon Easysafe Tyvek 200
GREENER_CHOICE
Code produit. 15350541 Tous les produits DuPont Produits
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
XXL
XXXL
Assure une protection adéquate de type 5 et 6 et reste perméable à l’air et à la vapeur d’eau Les combinaisons à capuche DuPont™ Tyvek™ 200 Easysafe sont composées d’un nouveau matériau non tissé unique en polyéthylène optimisé plus souple et à structure plus ouverte que les Tyvek™ 500 et 600.
  • Robuste et léger
  • Capuche, poignets, taille et chevilles avec élastique
  • Traitement antistatique sur l’extérieur
  • Coutures externes en jaune, pour l’identification et la différenciation visuelles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Combinaison à capuche
Dimensions XXL
Matériau Polyéthylène
Couleur Blanc
Type de cheville Élastique
Type de goulot Capuche
Hood Type 2 parties
Type de bouchon Fermeture à glissière
Type de couture Piqué
Type de protection Catégorie III, Type 5 et 6
Certifications/Conformité (EU) 2016/425, EN 1073-2, EN 1149-1
Taille (métrique) de la poitrine 116-124 cm