Learn More
BRAND™ Lamelles pour lames de microscope
Fabriquées à partir de verre borosilicaté pur et hydrolytique de classe 1 pour une excellente résistance chimique.
74.55€ - 176.00€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté |
---|---|
Épaisseur (métrique) | 1 (0,13 à 0,16 mm) |
Code produit | Marque | Forme | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Forme | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15202469
|
BRAND™
470045 |
Carré | 18 x 18 mm |
74.55€
2000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10450483
|
BRAND™
470816 |
Rectangle | 24 x 40 mm |
108.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15222469
|
BRAND™
470060 |
Carré | 24 x 24 mm |
143.00€
2000 pièces |
Expédition estimée: 16-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10039670
|
BRAND™
470819 |
Rectangle | 24 x 50 mm |
144.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10152061
|
BRAND™
470820 |
Rectangle | 24 x 60 mm |
176.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Épaisseur comprise entre 0,13 et 0,17 mm
- Indice de réfraction ne = 1,52 ± 0,01, nombre d’Abbe ve = 56,5 ± 0,5
- La production entièrement automatisée garantit une qualité prête à l’emploi : propre, exempte de poussière et de graisse, sans distorsion
- Planéité de ± 3 μm
- La quantité par paquet pour la forme carrée est de 2000 (10 boîtes de 200) ; la quantité par paquet pour la forme rectangulaire est de 1000 (10 boîtes de 100)
Spécification
Verre borosilicaté | |
1 (0,13 à 0,16 mm) |