Learn More
BRAND™ Lamelles pour lames de microscope
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
18 x 18 mm
24 x 24 mm
24 x 40 mm
24 x 50 mm
24 x 60 mm
Forme:
Carré
Rectangle
Conditionnement:
1000 pièces
2000 pièces
Description
- Épaisseur comprise entre 0,13 et 0,17 mm
- Indice de réfraction ne = 1,52 ± 0,01, nombre d’Abbe ve = 56,5 ± 0,5
- La production entièrement automatisée garantit une qualité prête à l’emploi : propre, exempte de poussière et de graisse, sans distorsion
- Planéité de ± 3 μm
- La quantité par paquet pour la forme carrée est de 2000 (10 boîtes de 200) ; la quantité par paquet pour la forme rectangulaire est de 1000 (10 boîtes de 100)
Spécification
Spécification
| Forme | Rectangle |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Épaisseur (métrique) | 1 (0,13 à 0,16 mm) |
| Dimensions (L x l) | 24 x 40 mm |
| Quantité | 1000 (10 boîtes de 100) |