Learn More
BRAND™ Lamelles pour lames de microscope
Code produit. 10152061 Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
18 x 18 mm
24 x 24 mm
24 x 40 mm
24 x 50 mm
24 x 60 mm
Forme:
Carré
Rectangle
Conditionnement:
1000 pièces
2000 pièces
Code produit. 10152061
Marque: BRAND™ 470820
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabriquées à partir de verre borosilicaté pur et hydrolytique de classe 1 pour une excellente résistance chimique.
  • Épaisseur comprise entre 0,13 et 0,17 mm
  • Indice de réfraction ne = 1,52 ± 0,01, nombre d’Abbe ve = 56,5 ± 0,5
  • La production entièrement automatisée garantit une qualité prête à l’emploi : propre, exempte de poussière et de graisse, sans distorsion
  • Planéité de ± 3 μm
  • La quantité par paquet pour la forme carrée est de 2000 (10 boîtes de 200) ; la quantité par paquet pour la forme rectangulaire est de 1000 (10 boîtes de 100)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Forme Rectangle
Matériau Verre borosilicaté
Épaisseur (métrique) 1 (0,13 à 0,16 mm)
Dimensions (L x l) 24 x 60 mm
Quantité 1000