Learn More
Corning™ Microplaques en PS transparent à 96 puits
Fabriquées en PS transparent de qualité médicale pour une meilleure résistance et une visibilité accrue. Les microplaques en PS transparent à 96 puits Corning™ sont idéales pour la culture cellulaire et les dosages colorimétriques (absorbance). Utilisez les microplaques 96 puits pour la miniaturisation et l’automatisation en laboratoire.
Marque: Corning™ 3795
220.18 EUR valable jusqu'au 2025-06-30
Utilisez le code promo "24156" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Les microplaques de culture cellulaire sont stériles et apyrogènes.
- Couvercles disponibles dans les cas indiqués
Réf. 3798 Et 3898 traitées pour améliorer l’hydrophilie pour l’hémagglutination et les dosages similaires.
Les numéros Les n° 3585 et 3595 ont des couvercles spéciaux à faible évaporation.
Les numéros Le n° 3841 est fabriqué de façon aseptique.
Spécification
Étalon | |
8 x 12 | |
Transparent | |
96 | |
Stérile | |
Rond | |
100/carton | |
4 x 25 |
Sans couvercle | |
Non traitée | |
PS | |
75 à 200 μl | |
Non traité | |
Hydrophobes, lient les biomolécules par interaction passive. Conviennent à l’immobilisation de grandes molécules, telles que les anticorps, qui possèdent de grandes régions hydrophobes. | |
25/boîte |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Spotlight
Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.Code promotionnel: 24156Expire: 2025-06-30
-
Plusieurs fabricants
Analyse et tests de contrôle qualité
Économisez jusqu'à 59% sur notre sélection premium pour l’analyse et les tests de contrôle qualitéCode promotionnel: 24140Expire: 2025-08-24
Nouvelle offre Économisez jusqu'à 59%