Learn More
Corning™ Microplaques en PS transparent à 96 puits
Fabriquées en PS transparent de qualité médicale pour une meilleure résistance et une visibilité accrue. Les microplaques en PS transparent à 96 puits Corning™ sont idéales pour la culture cellulaire et les dosages colorimétriques (absorbance). Utilisez les microplaques 96 puits pour la miniaturisation et l’automatisation en laboratoire.
191.00€ - 378.37€
Spécification
Format | Étalon |
---|---|
Array | 8 x 12 |
Type de liaison | Non traitée |
Couleur | Transparent |
Matériau | PS |
Code produit | Marque | Type de puits | Traitement de surface | Stérilité | Couvercle | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de puits | Traitement de surface | Stérilité | Couvercle | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10265362
![]() |
Corning™
3788 |
Rond | Non traité | Stérile | Avec couvercle |
340.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
10367841
![]() |
Corning™
3896 |
Fond en V | Non traité | Stérile | Sans couvercle | N/A | ||||||
10035351
![]() |
Corning™
3798 |
Rond | Non traité | Non stérile | Sans couvercle |
283.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
10631462
![]() |
Corning™
3898 |
Fond en V | Traitée | Non stérile | Sans couvercle |
378.37€
100 pièces |
Expédition estimée: 17-10-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
10296381
![]() |
Corning™
3367 |
Rond | Non traité | Stérile | Sans couvercle |
191.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
10163711
![]() |
Corning™
3795 |
Rond | Non traité | Stérile | Sans couvercle |
256.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
10766482
![]() |
Corning™
3897 |
Fond en V | Non traité | Non stérile | Sans couvercle |
310.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
10216341
![]() |
Corning™
3370 |
Plat | Non traité | Stérile | Avec couvercle |
303.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
Description
- PS de qualité médicale
- Volume des puits : 320 μl à 360 μl
- Volume utile : 75 μl à 200°μl
- Choix de fond plat, rond, Easy Wash™ plat ou en forme de V
- Les surfaces traitées en option ne sont pas enduites, ne nécessitent aucune manipulation particulière et sont stables à température ambiante
- Les microplaques stériles sont stérilisées par rayons gamma et certifiées apyrogènes
- Idéales pour les dilutions en série, les hémagglutinations ou les dosages par précipitation et les applications de stockage générales
- Les dimensions des plaques répondent aux normes proposées par l’industrie
Spécification
Étalon | |
Non traitée | |
PS | |
75 à 200 μl |
8 x 12 | |
Transparent | |
96 |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.