Learn More
Corning™ Filtres pour tubes à centrifuger Costar™ Spin-X™, membrane en CA
Constitués d’un ensemble de filtration contenant une membrane à l’intérieur d’un tube à centrifuger en PP. Les filtres pour tubes à centrifuger Corning™ Costar™ Spin-X™ filtrent de faibles volumes d’échantillons par centrifugation pour l’élimination des bactéries et des particules, la préparation des échantillons pour HPLC, l’élimination de cellules des milieux et la purification de l’ADN des gels d’agarose et de PAM.
189.00€ - 314.00€
Spécification
Matériau (membrane) | Acétate de cellulose |
---|---|
Type | Spin-X |
Volume (métrique) | 0,5 ml |
Code produit | Marque | Porosité | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Porosité | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10649351
|
Corning™
8163 |
0,45 μm | Non stérile |
196.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
10310361
|
Corning™
8160 |
0.22 μm | Stérile |
314.00€
96 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
10787632
|
Corning™
8162 |
0,45 μm | Stérile |
314.00€
96 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
10104101
|
Corning™
8161 |
0.22 μm | Non stérile |
189.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
Description
- Les filtres de tubes à centrifuger Spin-X sont composés d’une unité de filtration contenant une membrane dans un microtube à centrifuger.
- Utilisations : Élimination des bactéries, des cellules et des particules des liquides ; préparation d’échantillons HPLC ; élimination de l’ADN des gels d’agarose ou d’acrylamide. Le FCR maximal est de 16 000 x g.
Spécification
Acétate de cellulose | |
Spin-X | |
0,5 ml |