Learn More
Corning™ Filtres pour tubes à centrifuger Costar™ Spin-X™, membrane en CA
Code produit. 10787632 Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Porosité:
0.22 μm
0,45 μm
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
100 pièces
96 pièces
Code produit. 10787632
Marque: Corning™ 8162
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Constitués d’un ensemble de filtration contenant une membrane à l’intérieur d’un tube à centrifuger en PP. Les filtres pour tubes à centrifuger Corning™ Costar™ Spin-X™ filtrent de faibles volumes d’échantillons par centrifugation pour l’élimination des bactéries et des particules, la préparation des échantillons pour HPLC, l’élimination de cellules des milieux et la purification de l’ADN des gels d’agarose et de PAM.
  • Les filtres de tubes à centrifuger Spin-X sont composés d’une unité de filtration contenant une membrane dans un microtube à centrifuger.
  • Utilisations : Élimination des bactéries, des cellules et des particules des liquides ; préparation d’échantillons HPLC ; élimination de l’ADN des gels d’agarose ou d’acrylamide. Le FCR maximal est de 16 000 x g.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau (membrane) Acétate de cellulose
Porosité 0,45 μm
Stérilité Stérile
Type Spin-X
Volume (métrique) 0,5 ml