Learn More
Corning™ Filtres pour tubes à centrifuger Costar™ Spin-X™, membrane en CA
Constitués d’un ensemble de filtration contenant une membrane à l’intérieur d’un tube à centrifuger en PP. Les filtres pour tubes à centrifuger Corning™ Costar™ Spin-X™ filtrent de faibles volumes d’échantillons par centrifugation pour l’élimination des bactéries et des particules, la préparation des échantillons pour HPLC, l’élimination de cellules des milieux et la purification de l’ADN des gels d’agarose et de PAM.
Marque: Corning™ 8163
176.47 EUR valable jusqu'au 2025-05-31
Utilisez le code promo "25977" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Les filtres de tubes à centrifuger Spin-X sont composés d’une unité de filtration contenant une membrane dans un microtube à centrifuger.
- Utilisations : Élimination des bactéries, des cellules et des particules des liquides ; préparation d’échantillons HPLC ; élimination de l’ADN des gels d’agarose ou d’acrylamide. Le FCR maximal est de 16 000 x g.
Spécification
Acétate de cellulose | |
Non stérile | |
0,5 ml |
0,45 μm | |
Spin-X |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Promotions
-
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning
Économisez sur les produits de laboratoire Corning
Offre Corning Lab ProductsCode promotionnel: 24073Expire: 2025-04-25
-
Plusieurs fabricants
Propulsez la protéomique
Débloquez des avancées en protéomique et réalisez des économies exclusives.Code promotionnel: 25977Expire: 2025-05-31
Nouvelle offre Économisez jusqu'à 92%