Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA compétitif pour corticostérone
ELISA compétitif
602.00€ - 4730.00€
Spécification
Sensibilité du dosage | 18,6 pg/ml |
---|---|
Description | Kit ELISA compétitif pour corticostérone |
Conjugué | HRP |
Méthode de détection | Fluorescence |
Type de produit | Kit ELISA |
Code produit | Marque | Suffisant pour | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Suffisant pour | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15805901
|
Invitrogen™
EIACORT |
96 dosages |
602.00€
96 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17845117
|
Invitrogen™
EIACORTX10 |
10 x 96 dosages |
4730.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 04-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
The Corticosterone ELISA quantitates coritcosterone in serum, plasma, urine, dried fecal extracts or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant coritcosterone. Principle of the method The corticosterone solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, binding to the target on a different epitope from the capture antibody. A conjugated enzyme has been incorporated into the assay. After incubation and washing steps to rid the microplate of unbound substances, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is inversely proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
La corticostérone est un stéroïde adrénocortical qui a des activités modestes, mais significatives comme un minéralocorticoïde et un glucocorticoïde. (National Center for Biotechnology Information [centre national d’informations sur la biotechnologie]. Base de données composée de PubChem ; CID=5753).
Spécification
18,6 pg/ml | |
HRP | |
Kit ELISA | |
Humaine | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
5,2% | |
RUO | |
-20°C | |
1 heures 20 min |
Kit ELISA compétitif pour corticostérone | |
Fluorescence | |
Extrait de matières fécales, Sérum, Surnageant, Surnageant, Urine | |
ELISA, dosages de protéines, tests d’activité, biologie des protéines, biologie de la reproduction, inflammation, stress oxydatif, métabolisme, signalisation cellulaire, épigénétique, hématologie, dommages à l’ADN, biologie du cancer, immunologie, neurosciences, neurobiologie, détection d’hormones stéroïdes | |
7,9% | |
HRP | |
Inflammation | |
Produits chimiques | |
1 h 30 min |