Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA compétitif pour corticostérone
ELISA compétitif
Marque: Invitrogen™ EIACORTX10
4403.25 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24347" pour bénéficier de cette offre.
Includes: Plaque(s) pré-enduite(s), standard, anticorps de détection, conjugué HRP, tampon de dosage, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt, couvercles de plaques et fiche technique spécifique au lot.
Description
The Corticosterone ELISA quantitates coritcosterone in serum, plasma, urine, dried fecal extracts or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant coritcosterone. Principle of the method The corticosterone solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, binding to the target on a different epitope from the capture antibody. A conjugated enzyme has been incorporated into the assay. After incubation and washing steps to rid the microplate of unbound substances, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is inversely proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
La corticostérone est un stéroïde adrénocortical qui a des activités modestes, mais significatives comme un minéralocorticoïde et un glucocorticoïde. (National Center for Biotechnology Information [centre national d’informations sur la biotechnologie]. Base de données composée de PubChem ; CID=5753).
Spécification
78,125-10,000 pg/ml | |
Kit ELISA compétitif pour corticostérone | |
HRP | |
Kit ELISA | |
10 x 96 dosages | |
ELISA, dosages de protéines, tests d’activité, biologie des protéines, biologie de la reproduction, inflammation, stress oxydatif, métabolisme, signalisation cellulaire, épigénétique, hématologie, dommages à l’ADN, biologie du cancer, immunologie, neurosciences, neurobiologie, détection d’hormones stéroïdes | |
7,9% | |
Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Concentrat de diluant de dosage, Anticorps de détection conjugué au HRP, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives | |
RUO | |
Extrait fécal, 50 μl ; plasma, 1 μl ; sérum, 1 μl ; surnageant, 50 μl ; urine, 2,5 μl | |
Produits chimiques | |
1 h 30 min |
18,6 pg/ml | |
Dosage multiplex sur la plateforme Luminex | |
Fluorescence | |
Extrait de matières fécales, Sérum, Surnageant, Surnageant, Urine | |
Humaine | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
5,2% | |
HRP | |
Inflammation | |
-20°C | |
1 heures 20 min |