Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA compétitif pour corticostérone
ELISA compétitif
Marque:  Invitrogen™ EIACORT
560.50 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24347" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15805901
  • 602.00€ / 96 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Includes: Plaque(s) pré-enduite(s), standard, anticorps de détection, conjugué HRP, tampon de dosage, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt, couvercles de plaques et fiche technique spécifique au lot.
Description
Description
The Corticosterone ELISA quantitates coritcosterone in serum, plasma, urine, dried fecal extracts or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant coritcosterone. Principle of the method The corticosterone solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, binding to the target on a different epitope from the capture antibody. A conjugated enzyme has been incorporated into the assay. After incubation and washing steps to rid the microplate of unbound substances, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is inversely proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
La corticostérone est un stéroïde adrénocortical qui a des activités modestes, mais significatives comme un minéralocorticoïde et un glucocorticoïde. (National Center for Biotechnology Information [centre national d’informations sur la biotechnologie]. Base de données composée de PubChem ; CID=5753).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
78,125-10,000 pg/ml
Kit ELISA compétitif pour corticostérone
HRP
Kit ELISA
Extrait de matières fécales, Sérum, Surnageant, Surnageant, Urine
Humaine
Lecteur de microplaques colorimétriques
5,2%
HRP
RUO
Extrait fécal, 50 μl ; plasma, 1 μl ; sérum, 1 μl ; surnageant, 50 μl ; urine, 2,5 μl
Produits chimiques
1 h 30 min
18,6 pg/ml
Dosage multiplex sur la plateforme Luminex
Fluorescence
Hormone stéroïde
96 dosages
ELISA, dosages de protéines, tests d’activité, biologie des protéines, biologie de la reproduction, inflammation, stress oxydatif, métabolisme, signalisation cellulaire, épigénétique, hématologie, dommages à l’ADN, biologie du cancer, immunologie, neurosciences, neurobiologie, détection d’hormones stéroïdes
7,9%
Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Concentrat de diluant de dosage, Anticorps de détection conjugué au HRP, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives
96 dosages
Inflammation
-20°C
1 heures 20 min