Learn More
Corning™ Tubes PCR en polypropylène Thermowell™ GOLD
Conçu pour un ajustement précis dans les blocs chauffants
Marque: Corning™ 3746
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les tubes PCR individuels sont fabriqués en polypropylène à paroi fine et conçus pour un ajustement précis dans les blocs chauffants afin d’optimiser le transfert de chaleur. Les tubes, exempts de RNase / DNase, sont autoclavables à 121°C et résistent à la centrifugation jusqu’à 10 000 x g.
Spécification
Sans DNase ni RNase | |
Assorties | |
500/Bte | |
Blocs chauffants pour optimiser le transfert de chaleur | |
Non stérile | |
10 000 x g | |
Autoclavable | |
Tube PCR à paroi fine |
Assortiment | |
0,2 ml | |
Polypropylène | |
Plat | |
Polypropylène | |
Bombé | |
Tube |
COR001 Guide selection Culture Cellulaire Corning
Taille: 5.5 MB
COR001 Lifescience Guid
Taille: 7 MB
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Corning™ Tubes PCR en polypropylène Thermowell™ GOLD > Assortis ; Thermowell GOLD ; dôme ; 0,2 ml
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu