Learn More
Axygen™ Tubes PCR Axygen™ avec bouchon à dôme de 0,2 ml
GREENER_CHOICE
Épaisseur de paroi mince et constante pour un transfert thermique de précision
Marque:  Axygen™ PCR-02D-A
Code produit. 11311924
  • 71.30€ / 1000 pièces
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Les tubes PCR de 0,2 ml à parois fines en bandelette de 12 Axygen™, disponibles dans un assortiment de couleurs, sont adaptés à une grande variété de thermocycleurs. L’épaisseur de paroi ultra-fine et homogène permet un transfert thermique précis, et même le bouchon d’insertion garantit un ajustement serré pour empêcher l’évaporation.
  • Sans DNAse / RNAse
  • Apyrogènes
  • Non stériles
  • Bouchons vendus séparément
  • Fabriqués en polypropylène vierge pur à 99,9 %
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Spécification
    Sans RNAse ni DNAse, apyrogène
    0,2 ml
    PP
    Conique
    PP
    Tube
    Assortiment
    1 000/boîte ; 10 sachets/boîte
    Blocs standard 96 puits pour instruments de PCR en temps réel et applications à base de transfert thermique
    Non stérile
    Bombé
    Tube PCR à bouchon bombé et à paroi fine