Learn More
BINDER™ Incubateur à CO2 série CB-S avec stérilisation à air chaud
Code produit. 17749794 Tous les produits BINDER Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
170 L
267 L
Dimensions (P x l x H) intérieures:
560 x 505 x 600 mm
620 x 575 x 750 mm
Conditionnement:
1 pièce
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 17749794
Marque: BINDER™ 96400029
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Les incubateurs CB-S solides et abordables conviennent aux applications de culture cellulaire courantes dans le domaine de la production cellulaire, en particulier dans les milieux universitaires.Ils sont résistants à la contamination grâce à une stérilisation à l’air chaud de 180°C et à un pH stable fiable grâce aux mesures de CO2 par IR.
  • Plage de températures : +6°C au-dessus de la température ambiante jusqu’à +50°C
  • Plage d’humidité : 90 à 95% d'humidité relative
  • Plage de régulation du CO2 : 0 à 20 % en vol CO2
  • Concept d’anti-contamination testé et éprouvé avec la stérilisation à l’air chaud à 180°C
  • Système d’humidification avec protection contre la condensation
  • Jet de mélange de gaz CO2 avec effet Venturi
  • Capteur de CO2 avec technologie IR
  • LCD pour afficher la température et le CO2 , ainsi que des alarmes et informations supplémentaires
  • Enregistreur de données interne, les valeurs mesurées peuvent être lues en format ouvert via USB
  • Porte intérieure à ajustement serré en verre de sécurité
  • Chambre intérieure en acier inoxydable sans soudure
  • Étagères perforées, acier inoxydable
  • Système de dépannage avec alarmes visuelles et acoustiques
  • Interfaces : Ethernet, USB, contact d’alarme sans tension
  • Les unités peuvent être empilées avec des adaptateurs d’empilage ; le CB-S convient à l’empilage avec des modèles CB et CBF de même taille
Spécification
Capacité (impériale) 6 cu. ft.
Capacité (impériale) d’étagère 22 lb.
Capacité (métrique) d’étagère 10 kg
Description CBS170-230V-D, avec port d’accès de 30 mm à gauche, série CB-S Solid.Line - incubateurs à CO2 avec stérilisation à l’air chaud, 170 L, 230 V 1 ∼ 50/60 Hz
Capacité (métrique) 170 L
Matériau de la cuve Acier inoxydable
Plage de concentrations en CO2 0 à 20%
Technologie de capteur de CO2 Capteur IR
Convection Type Natural, APT.Line Technolgoy
Capacité Aucun
Éclairage Pas d’éclairage
Matériau Acier inoxydable (18/8)
No. of Places 1
Nbre d’étagères 3/6
Plage de concentration en O2 1 à 21%
Contrôle de l’oxygène Aucun
Type de bouchon NEMA 5-20P
Humidité relative 90 à 95 %
Plage de températures (métrique) +6° au-dessus de la température ambiante jusqu’à 50°
Type Incubateurs à CO2
Affichage LCD
Modèle CBS170-230V-D
Technologie de capteur d’O2 IR sensor
Types de capteur IR sensor
Dimensions (P x l x H) intérieures 560 x 505 x 600 mm
Dimensions (L x l x H) 685 x 815 x 870 mm
Poids (métrique) 96 kg
Tension 200/230 V
Puissance 1,3 kW
Ampérage 5,7 A
Fréquence 50/60 Hz