Learn More
Corning™ Tubes PCR en polypropylène Thermowell™ GOLD
Conçu pour un ajustement précis dans les blocs chauffants
Marque: Corning™ 3745
Description
Les tubes PCR individuels sont fabriqués en polypropylène à paroi fine et conçus pour un ajustement précis dans les blocs chauffants afin d’optimiser le transfert de chaleur. Les tubes, exempts de RNase / DNase, sont autoclavables à 121°C et résistent à la centrifugation jusqu’à 10 000 x g.
Spécification
Sans DNase ni RNase | |
Transparent | |
500/Bte | |
Blocs chauffants pour optimiser le transfert de chaleur | |
Non stérile | |
10 000 x g | |
Autoclavable | |
Tube PCR à paroi fine |
Transparent | |
0,2 ml | |
Polypropylène | |
Plat | |
Polypropylène | |
Plat | |
Tube |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.