Learn More
Corning™ Tubes PCR en polypropylène avec bouchon attaché
GREENER_CHOICE
Code produit. 10378611 Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Couleur:
Transparent
Type de bouchon:
Bombé
Plat
Volume (métrique):
0,2 ml
0,5 ml
Conditionnement:
1000 pièces
960 pièces
Code produit. 10378611
Marque: Corning™ 6571
Fabriqués en PP à paroi fine et conçus pour un ajustement précis dans les blocs chauffants afin d’optimiser le transfert de chaleur. Les tubes PCR Corning™ résistent à des forces jusqu’à 10 000 x g.
Les tubes PCR individuels sont fabriqués en polypropylène à paroi fine et conçus pour un ajustement précis dans les blocs chauffants afin d’optimiser le transfert de chaleur. Les tubes, exempts de RNase / DNase, sont autoclavables à 121°C et résistent à la centrifugation jusqu’à 10 000 x g.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Sans DNase ni RNase
Couleur de bouchon Transparent
Couleur Transparent
Volume (métrique) 0,2 ml
Quantité 96/boîte
Matériau du bouchon Polypropylène
À utiliser avec (équipement) Blocs chauffants pour un transfert rapide de chaleur
Forme Fond conique
Stérilité Non stérile
Matériau Polypropylène
Force max. 10 000 x g
Type de bouchon Plat
Autoclavable Autoclavable
Format Tube
Type de produit Tube PCR à paroi fine