Learn More
Corning™ Barreaux d’agitation revêtus de PTFE
Code produit. p-166460 Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
25,4 mm
Longueur (impériale):
1 in
À utiliser avec (équipement):
Toutes les plaques chauffantes et tous les agitateurs série PC-200
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10327673
Marque: Corning™ 409021
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Idéaux pour une utilisation avec les agitateurs Scholar™ PC-171
Ideal for use with Scholar™ PC-171 stirrers
  • Augmentation de la résistance aux produits chimiques avec le revêtement en PTFE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (impériale) 0,31 in
À utiliser avec (équipement) Toutes les plaques chauffantes et tous les agitateurs série PC-200
Longueur (impériale) 1 in
Diamètre (métrique) 8 mm
Longueur (métrique) 25,4 mm
Matériau Aimant
Quantité 1