Learn More
Corning™ Plaques en PP
Fabriquées en PP pour offrir une visibilité maximale et une excellente résistance chimique. Les plaques en PP Corning™ constituent un excellent choix pour le transport et le stockage à long terme.
345.54€ - 595.00€
Spécification
Format | Étalon |
---|---|
Couvercle | Sans couvercle |
Couleur | Transparent |
Matériau | PP |
Traitement de surface | Non traité |
Code produit | Marque | Stérilité | Nbre de puits | Array | Type de puits | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Stérilité | Nbre de puits | Array | Type de puits | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10218481
|
Corning™
3363 |
Non stérile | 96 | 8 x 12 | Fond en V |
347.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10035281
|
Corning™
3364 |
Non stérile | 96 | 8 x 12 | Plat |
345.54€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10256141
|
Corning™
3656 |
Stérile | 384 | 16 x 24 | Rond |
595.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10748592
|
Corning™
3359 |
Stérile | 96 | 8 x 12 | Rond |
393.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||
10584391
|
Corning™
3657 |
Non stérile | 384 | 16 x 24 | Rond |
561.56€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10022491
|
Corning™
3357 |
Stérile | 96 | 8 x 12 | Fond en V |
399.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 04-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10650356
|
Corning™
3365 |
Non stérile | 96 | 8 x 12 | Rond |
347.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||
Description
Les microplaques en PP Corning offrent des formats de puits à faible volume et grand volume (blocs) pour répondre aux exigences de dosage et de stockage.
- Fond de puits plat, rond ou en forme de V
- Présente des hauteurs de jupe uniformes pour une plus grande surface de préhension robotisée
- Le PP résistant aux solvants assure la compatibilité avec de nombreux solvants organiques courants (par exemple, DMSO, éthanol, méthanol)
- Sans DNAse / RNAse
- En version stérile ou non stérile
Informations sur la commande
Sceller avec un couvercle pour plaques de stockage III (vendu séparément).
Spécification
Étalon | |
Transparent | |
Non traité | |
100/carton | |
100/carton |
Sans couvercle | |
PP | |
Pour le transport et le stockage à long terme | |
25/boîte |