Learn More
Corning™ Plaques en PP
Fabriquées en PP pour offrir une visibilité maximale et une excellente résistance chimique. Les plaques en PP Corning™ constituent un excellent choix pour le transport et le stockage à long terme.
Marque: Corning™ 3657
423.79 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24155" pour bénéficier de cette offre.
Description
Les microplaques en PP Corning offrent des formats de puits à faible volume et grand volume (blocs) pour répondre aux exigences de dosage et de stockage.
- Fond de puits plat, rond ou en forme de V
- Présente des hauteurs de jupe uniformes pour une plus grande surface de préhension robotisée
- Le PP résistant aux solvants assure la compatibilité avec de nombreux solvants organiques courants (par exemple, DMSO, éthanol, méthanol)
- Sans DNAse / RNAse
- En version stérile ou non stérile
Informations sur la commande
Sceller avec un couvercle pour plaques de stockage III (vendu séparément).
Spécification
Étalon | |
16 x 24 | |
PP | |
Non stérile | |
Rond | |
100/carton | |
100/carton |
Sans couvercle | |
Transparent | |
384 | |
Non traité | |
Pour le transport et le stockage à long terme | |
25/boîte |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Retour au laboratoire Semestre d’été
Economisez jusqu’à 94% sur L’essentiel de l’enseignement en laboratoireCode promotionnel: 25721Expire: 2025-05-01
Nouvelle offre Économisez maintenant -
Plusieurs fabricants
Spotlight
Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.Code promotionnel: 24155Expire: 2025-04-30