Learn More
Corning™ Plaques en PP
Fabriquées en PP pour offrir une visibilité maximale et une excellente résistance chimique. Les plaques en PP Corning™ constituent un excellent choix pour le transport et le stockage à long terme.
Marque: Corning™ 3365
243.41 EUR valable jusqu'au 2025-07-11
Utilisez le code promo "25721" pour bénéficier de cette offre.
Description
Les microplaques en PP Corning offrent des formats de puits à faible volume et grand volume (blocs) pour répondre aux exigences de dosage et de stockage.
- Fond de puits plat, rond ou en forme de V
- Présente des hauteurs de jupe uniformes pour une plus grande surface de préhension robotisée
- Le PP résistant aux solvants assure la compatibilité avec de nombreux solvants organiques courants (par exemple, DMSO, éthanol, méthanol)
- Sans DNAse / RNAse
- En version stérile ou non stérile
Informations sur la commande
Sceller avec un couvercle pour plaques de stockage III (vendu séparément).
Spécification
Étalon | |
8 x 12 | |
PP | |
Non stérile | |
Rond | |
100/carton | |
100/carton |
Sans couvercle | |
Transparent | |
96 | |
Non traité | |
Pour le transport et le stockage à long terme | |
25/boîte |