Learn More
Corning™ Bouchons de transfert aseptique jetables
Conçus pour une utilisation avec des flacons Erlenmeyer en PC Corning. Les bouchons de transfert aseptique jetables Corning™ comprennent des ports d’aération et de transfert de liquide aseptiques pour minimiser le risque de contamination de la culture.
580.00€ - 843.46€
Spécification
Couleur de bouchon | Orange |
---|---|
Matériau du bouchon | Polypropylène |
Couleur | Orange |
Matériau | PP |
Nb par paquet | 1/boîte |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) externe | À utiliser avec (équipement) | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) externe | À utiliser avec (équipement) | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10566835
![]() |
Corning™
431447 |
48 mm | Pour flacon Erlenmeyer en plastique 2 L | Tube plongeur de 0,25 po, MPC mâle déconnecté |
843.46€
6 pièces |
Expédition estimée: 10-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10237624
![]() ![]() |
Corning™
431445 |
43 mm | Pour flacon Erlenmeyer en plastique 1 L | Tube plongeur de 1/4 po ; évent 0,2 µm ; MPC mâle déconnecté |
640.65€
5 pièces |
Expédition estimée: 17-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10754365
![]() ![]() |
Corning™
431448 |
70 mm | Pour flacon Erlenmeyer en plastique 3 L | Tube plongeur de 0,12 po, évent de 0,2 mu;m, Luer-Lock mâle |
610.00€
4 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||
10297664
![]() ![]() |
Corning™
431446 |
48 mm | Pour flacon Erlenmeyer en plastique 2 L | Tube plongeur de 0,12 po, Luer-Lock mâle |
800.79€
6 pièces |
Expédition estimée: 22-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10336144
![]() ![]() |
Corning™
431444 |
43 mm | Pour flacon Erlenmeyer en plastique 1 L | Tube plongeur de 0,12 po, évent de 0,2 mu;m, Luer-Lock mâle |
580.00€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10192634
![]() ![]() |
Corning™
431449 |
70 mm | Pour flacon Erlenmeyer en plastique 3 L | Tube plongeur de 0,25 po, évent de 0,2 mu;m, MPC mâle déconnecté |
686.40€
4 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Les bouchons de transfert aseptique s’adaptent aux flacons Erlenmeyer en polycarbonate (PC) et en polyéthylène téréphtalate, modifié par le glycol (PETG). Les bouchons sont filetés et en polyéthylène haute densité (PEHD).
Les bouchons de transfert possèdent deux ports : L’un des ports se termine par un filtre de 0,2 μm et l’autre est une tubulure flexible scellable à chaud et à résistance chimique, se terminant par un raccord Luer-Lock mâle ou un raccord rapide en polycarbonate mâle. Les tubes plongeurs atteignent le fond du flacon pour faciliter le transfert aseptique de vos processus de manipulation des liquides.
- Les tailles varient de 1 L à 5 L
- Types de connecteurs de tubulure MLL ou MPC
- Conditionnement individuel
- Double ensachage
- Niveau garanti de stérilité (SAL) de 10−6
Spécification
Orange | |
Orange | |
1/boîte | |
Oui | |
Bouchon à vis |
Polypropylène | |
PP | |
Bouchon de transfert aseptique | |
Stérile |