Learn More
Corning™ Bouchons de transfert aseptique jetables
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit. 10237624 Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
43 mm
48 mm
70 mm
À utiliser avec (équipement):
Pour flacon Erlenmeyer en plastique 1 L
Pour flacon Erlenmeyer en plastique 2 L
Pour flacon Erlenmeyer en plastique 3 L
Comprend:
Tube plongeur de 0,12 po, Luer-Lock mâle
Tube plongeur de 0,12 po, évent de 0,2 mu;m, Luer-Lock mâle
Tube plongeur de 0,25 po, MPC mâle déconnecté
Tube plongeur de 0,25 po, évent de 0,2 mu;m, MPC mâle déconnecté
Tube plongeur de 1/4 po ; évent 0,2 µm ; MPC mâle déconnecté
Conditionnement:
4 pièces
5 pièces
6 pièces
Code produit. 10237624
Marque: Corning™ 431445
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conçus pour une utilisation avec des flacons Erlenmeyer en PC Corning. Les bouchons de transfert aseptique jetables Corning™ comprennent des ports d’aération et de transfert de liquide aseptiques pour minimiser le risque de contamination de la culture.
Les bouchons de transfert aseptique s’adaptent aux flacons Erlenmeyer en polycarbonate (PC) et en polyéthylène téréphtalate, modifié par le glycol (PETG). Les bouchons sont filetés et en polyéthylène haute densité (PEHD).
Les bouchons de transfert possèdent deux ports : L’un des ports se termine par un filtre de 0,2 μm et l’autre est une tubulure flexible scellable à chaud et à résistance chimique, se terminant par un raccord Luer-Lock mâle ou un raccord rapide en polycarbonate mâle. Les tubes plongeurs atteignent le fond du flacon pour faciliter le transfert aseptique de vos processus de manipulation des liquides.
  • Les tailles varient de 1 L à 5 L
  • Types de connecteurs de tubulure MLL ou MPC
  • Conditionnement individuel
  • Double ensachage
  • Niveau garanti de stérilité (SAL) de 10−6
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur de bouchon Orange
Matériau du bouchon Polypropylène
Couleur Orange
Diamètre (impériale) externe 1,69 in
Matériau PP
À utiliser avec (équipement) Pour flacon Erlenmeyer en plastique 1 L
Comprend Tube plongeur de 1/4 po ; évent 0,2 µm ; MPC mâle déconnecté
Nbre par carton 5/carton
Nb par paquet 1/boîte
Type de produit Bouchon de transfert aseptique
Jetable Oui
Stérilité Stérile
Type de bouchon Bouchon à vis
Diamètre (métrique) externe 43 mm
Taille du bouchon 43 mm