Learn More
Corning™ Bouchons de transfert aseptique jetables
Tous les produits Corning Produits
Description
Les bouchons de transfert aseptique s’adaptent aux flacons Erlenmeyer en polycarbonate (PC) et en polyéthylène téréphtalate, modifié par le glycol (PETG). Les bouchons sont filetés et en polyéthylène haute densité (PEHD).
Les bouchons de transfert possèdent deux ports : L’un des ports se termine par un filtre de 0,2 μm et l’autre est une tubulure flexible scellable à chaud et à résistance chimique, se terminant par un raccord Luer-Lock mâle ou un raccord rapide en polycarbonate mâle. Les tubes plongeurs atteignent le fond du flacon pour faciliter le transfert aseptique de vos processus de manipulation des liquides.
- Les tailles varient de 1 L à 5 L
- Types de connecteurs de tubulure MLL ou MPC
- Conditionnement individuel
- Double ensachage
- Niveau garanti de stérilité (SAL) de 10−6
Spécification
Spécification
| Couleur de bouchon | Orange |
| Matériau du bouchon | Polypropylène |
| Couleur | Orange |
| Diamètre (impériale) externe | 2,7 in |
| Matériau | PP |
| À utiliser avec (équipement) | Pour flacon Erlenmeyer en plastique 3 L |
| Comprend | Tube plongeur de 0,25 po, évent de 0,2 mu;m, MPC mâle déconnecté |
| Nbre par carton | 4/carton |
| Nb par paquet | 1/boîte |
| Type de produit | Bouchon de transfert aseptique |
| Afficher plus |