Learn More
Thermo Scientific™ Agarose magnétique Anti-DYKDDDDK Pierce™
Les microbilles d’agarose magnétiques Thermo Scientific™ Pierce™ anti-DYKDDDK offrent une méthode rapide et pratique pour la purification des protéines recombinantes marquées au DYKDDDK
Marque:  Thermo Scientific™ A36797
Code produit. 15875833
  • 516.00€ / 1mL
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Thermo Scientific Pierce Anti-DYKDDDDK Magnetic Agarose provides a fast, convenient method for purification and immunoprecipitation (IP) of DYKDDDDK-tagged proteins from in vitro protein expression systems, bacteria, yeast, and mammalian cells. The amino acid sequence DYKDDDDK, commonly known as 'FLAG', is recognized by a high-affinity rat monoclonal antibody (clone L5) that is covalently attached to a magnetite-embedded agarose core particle.
  • L’agarose magnétique Thermo Scientific Pierce Anti-DYKDDDDK fournit une méthode rapide et pratique pour la purification et l’immunoprécipitation (IP) des protéines marquées au DYKDDDDK à partir de systèmes d’expression protéique in vitro, de bactéries, de levures et de cellules de mammifères. . La séquence d’acides aminés DYKDDDDK, communément appelée “FLAG”, est reconnue par un anticorps monoclonal de rat de haute affinité (clone L5) qui est fixé de manière covalente à une particule de noyau d’agarose intégrée à la magnétite.
  • Pour la purification des protéines, l’agarose magnétique est ajouté à un échantillon contenant des protéines marquées au DYKDDDDK avec le marquage sur les extrémités N ou C. Les protéines capturées sont alors séparées magnétiquement du surnageant et les protéines non spécifiquement liées peuvent être lavées avant de dissocier les protéines liées marquées au DYKDDDDK avec un tampon d’élution. L’agarose magnétique est éliminé de la solution à l’aide d’un support magnétique ou d’un instrument tel que le processeur de particules magnétiques KingFisher Flex. Les instruments automatisés sont particulièrement utiles pour les purifications à plus haut débit et la sélection des conditions de purification.
    • spécifique—les microbilles de base unique et les anticorps hautement spécifiques minimisent la liaison hors cible (liaison non spécifique faible)
    • haute pureté —le protocole optimisé lier-laver-éluer permet une haute pureté
    • rendements élevés —La méthode spéciale de conjugaison des anticorps permet des rendements élevés
    • rapide—le protocole de purification entier prend généralement moins de 40 minutes
    • économique - le protocole de purification permet de multiples réutilisations
    • polyvalente—les microbilles sont compatibles avec les procédés manuels ou automatisés (p. ex., instruments Kingfisher)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Pierce™
1 mL
25 to 30 μm
1 ml de microbilles stabilisées. 4 ml fournis sous forme de suspension à 25 % dans le PBS contenant 0,02 % d’azoture de sodium.
Conserver entre 2 et 8°C.
Liquide
Glace
Magnetic Agarose
Agarose magnétique
4 mL
Slurry: 25%
4 mL
Anticorps monoclonaux anti-DYKDDDDK
Liquide
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Thermo Scientific™ Agarose magnétique Anti-DYKDDDDK Pierce™ > 4 ml de suspension à 25 % dans le PBS contenant 0,1 % de Tween-20 et 0,02 % d’azoture de sodium