Learn More
Corning™ Plaques en PS à 384 puits faible volume
La conception à base haute est compatible avec l’automatisation et les codes-barres
650.00€ - 724.83€
Spécification
Format | Étalon |
---|---|
Couvercle | Sans couvercle |
Array | 16 x 24 |
Matériau | PS |
Nbre de puits | 384 |
Code produit | Marque | Traitement de surface | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Traitement de surface | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10727033
![]() |
Corning™
3540 |
Non traité |
650.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 09-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10445823
![]() |
Corning™
3544 |
Non liant |
724.83€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Produit validé pour le système FLIPR™ TETRA ; les puits extérieurs sont alignés pour une visualisation correcte avec le système FLIPR
- Distance de 2,8 mm entre le fond des puits et le fond de la plaque
- Puits ronds à fond plat
- Volume utile : 5–45 μL
- La surface non traitée lie les biomolécules par interaction passive ; la surface anti-fixation (NBS™) crée une surface hydrophile non ionique qui réduit au maximum les interactions moléculaires ; la surface traitée pour culture tissulaire fournit une adhérence optimale des cellules
Spécification
Étalon | |
16 x 24 | |
384 | |
Non stérile | |
Pour dosages homogènes par fluorescence pour 384 puits miniatures |
Sans couvercle | |
PS | |
0,005 à 0,04 ml | |
Plat |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Corning™ Plaques en PS à 384 puits faible volume