Learn More
Corning™ Plaques en PS à 384 puits faible volume
Shop All Corning Products
Click to view available options
Traitement de surface:
Non liant
Non traité
Unit Size:
50 pièces
Description
- Produit validé pour le système FLIPR™ TETRA ; les puits extérieurs sont alignés pour une visualisation correcte avec le système FLIPR
- Distance de 2,8 mm entre le fond des puits et le fond de la plaque
- Puits ronds à fond plat
- Volume utile : 5–45 μL
- La surface non traitée lie les biomolécules par interaction passive ; la surface anti-fixation (NBS™) crée une surface hydrophile non ionique qui réduit au maximum les interactions moléculaires ; la surface traitée pour culture tissulaire fournit une adhérence optimale des cellules
Specifications
Specifications
| Format | Étalon |
| Couvercle | Sans couvercle |
| Array | 16 x 24 |
| Couleur | Noir, Fond transparent |
| Matériau | PS |
| Nbre de puits | 384 |
| Volume (métrique) de travail | 0,005 à 0,04 ml |
| Stérilité | Non stérile |
| Traitement de surface | Non traité |
| Type de puits | Plat |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction