Learn More
Corning™ Plaques en PS à 384 puits faible volume
GREENER_CHOICE
Code produit. 10445823 Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Traitement de surface:
Non liant
Non traité
Conditionnement:
50 pièces
Code produit. 10445823
Marque: Corning™ 3544
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La conception à base haute est compatible avec l’automatisation et les codes-barres
  • Produit validé pour le système FLIPR™ TETRA ; les puits extérieurs sont alignés pour une visualisation correcte avec le système FLIPR
  • Distance de 2,8 mm entre le fond des puits et le fond de la plaque
  • Puits ronds à fond plat
  • Volume utile : 5–45 μL
  • La surface non traitée lie les biomolécules par interaction passive ; la surface anti-fixation (NBS™) crée une surface hydrophile non ionique qui réduit au maximum les interactions moléculaires ; la surface traitée pour culture tissulaire fournit une adhérence optimale des cellules
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format Étalon
Couvercle Sans couvercle
Array 16 x 24
Couleur Noir
Matériau PS
Nbre de puits 384
Volume (métrique) de travail 0,005 à 0,04 ml
Stérilité Non stérile
Traitement de surface Non liant
Type de puits Plat
À utiliser avec (application) Pour dosages homogènes par fluorescence pour 384 puits miniatures